3-Bromo-4-(trifluoromethyl)pyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC7718-25G PC7718-5G
APOSPC7718-25GEA 3000 DKK
APOSPC7718-25G APOSPC7718-5G
3-Bromo-4-(trifluoromethyl)pyridine
3-Bromo-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₃BrF₃N
Molekylvægt: 226 g/mol
Kogepunkt: 58 °C/11mmHg
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08061310
CAS-nummer: 936841-70-2
UN nummer: 2810
ADR: 6.1 III