4-(Trifluormethyl)phenylhydrazin 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC7717-5G PC7717-25G PC7717-1G
APOSPC7717-5GEA 414 DKK
APOSPC7717-5G APOSPC7717-25G APOSPC7717-1G
4-(Trifluormethyl)phenylhydrazin 97%
4-(Trifluormethyl)phenylhydrazin
Formel: C₇H₇F₃N₂
Kogepunkt: 118…122 °C/17mmHg
Smeltepunkt: 59…66 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00042508
CAS-nummer: 368-90-1