3-(Trifluormethyl)phenylhydrazin 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC7716M-25G PC7716M-5G
APOSPC7716M-25GEA 4090 DKK
APOSPC7716M-25G APOSPC7716M-5G
3-(Trifluormethyl)phenylhydrazin 97%
3-(Trifluormethyl)phenylhydrazin
Formel: C₇H₇F₃N₂
Kogepunkt: 140 °C/30mmHg
Massefylde: 1,348 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 107 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00025093
CAS-nummer: 368-78-5
EINECS: 206-713-5