2-(Trifluormethyl)phenylhydrazin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC7716-1G PC7716-5G
APOSPC7716-1GEA 230 DKK
APOSPC7716-1G APOSPC7716-5G
2-(Trifluormethyl)phenylhydrazin 98%
2-(Trifluormethyl)phenylhydrazin
Formel: C₇H₇F₃N₂
Smeltepunkt: 56…63 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00052687
CAS-nummer: 365-34-4