4-(Trifluoromethyl)piperidine hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC7713-1G PC7713-5G PC7713-10G
APOSPC7713-1GEA 164 DKK
APOSPC7713-1G APOSPC7713-5G APOSPC7713-10G
4-(Trifluoromethyl)piperidine hydrochloride
4-(Trifluoromethyl)piperidine hydrochloride
Formel: C₆H₁₁ClF₃N
Molekylvægt: 189.61 g/mol
Smeltepunkt: 155…160 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD04971993
CAS-nummer: 155849-49-3