3-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC7712-10G PC7712-5G
APOSPC7712-10GEA 4920 DKK
APOSPC7712-10G APOSPC7712-5G
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridine 97%
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₃ClF₃N
Kogepunkt: 142…144 °C
Smeltepunkt: –43 °C
Massefylde: 1,407 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07368053
CAS-nummer: 81565-19-7
UN nummer: 2926
ADR: 4.1+6.1,III