4-(Trifluormethyl)phenylacetonitril 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-(Trifluoromethyl)benzyl cyanide
PC7711-100G PC7711-25G PC7711-5G
APOSPC7711-100GEA 994 DKK
APOSPC7711-100G APOSPC7711-25G APOSPC7711-5G
4-(Trifluormethyl)phenylacetonitril 98%
4-(Trifluormethyl)phenylacetonitril
Formel: C₉H₆F₃N
Molekylvægt: 185.15 g/mol
Kogepunkt: 131…132 °C/20mmHg
Smeltepunkt: 43…49 °C
Massefylde: 1.23 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001921
CAS-nummer: 2338-75-2
EINECS: 219-052-2
UN nummer: 3439
ADR: 6.1 III