3-(Trifluormethyl)phenylacetonitril 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-(Trifluoromethyl)benzyl cyanide
PC7710-25G PC7710-5G PC7710-100G
APOSPC7710-25GEA 186 DKK
APOSPC7710-25G APOSPC7710-5G APOSPC7710-100G
3-(Trifluormethyl)phenylacetonitril 97%
3-(Trifluormethyl)phenylacetonitril
Formel: C₉H₆F₃N
Molekylvægt: 185.15 g/mol
Kogepunkt: 92…93 °C/4mmHg
Massefylde: 1.187 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 49 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001913
CAS-nummer: 2338-76-3
EINECS: 219-053-8
UN nummer: 1993
ADR: 3 III