8-Fluoro-2-methylquinoline-7-boronic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC7706-1G PC7706-250MG
APOSPC7706-1GEA 5790 DKK
APOSPC7706-1G APOSPC7706-250MG
8-Fluoro-2-methylquinoline-7-boronic acid 95%
8-Fluoro-2-methylquinoline-7-boronic acid
Formel: C₁₀H₉BFNO₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD09475865
CAS-nummer: 957035-06-2