3-Benzyloxy-6-bromo-2-fluorophenylboronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 3-(Benzyloxy)-6-bromo-2-fluorophenylboronic acid
PC7705-1G PC7705-5G
APOSPC7705-1GEA 1040 DKK
APOSPC7705-1G APOSPC7705-5G
3-Benzyloxy-6-bromo-2-fluorophenylboronic acid 98%
3-Benzyloxy-6-bromo-2-fluorophenylboronic acid
Formel: C₁₃H₁₁BBrFO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09475868
CAS-nummer: 957035-10-8