(α,α,α-Trifluor-4-tolyl)eddikesyre 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC7700-100G PC7700-25G PC7700-500G
APOSPC7700-100GEA 1210 DKK
APOSPC7700-100G APOSPC7700-25G APOSPC7700-500G
(α,α,α-Trifluor-4-tolyl)eddikesyre 98%
(α,α,α-Trifluor-4-tolyl)eddikesyre
Formel: (C₆H₄(CF₃))CH₂COOH
Smeltepunkt: 79…85 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004352
CAS-nummer: 32857-62-8
EINECS: 251-263-5