(α,α,α-Trifluor-3-tolyl)eddikesyre 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (3-(Trifluoromethyl)phenyl)acetic acid, 3-(Trifluoromethyl)phenylacetic acid
PC7699-25G PC7699-100G PC7699-5G
APOSPC7699-25GEA 262 DKK
APOSPC7699-25G APOSPC7699-100G APOSPC7699-5G
(α,α,α-Trifluor-3-tolyl)eddikesyre 97%
(α,α,α-Trifluor-3-tolyl)eddikesyre
Formel: (C₆H₄(CF₃))CH₂COOH
Molekylvægt: 204.15 g/mol
Smeltepunkt: 76…79 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004339
CAS-nummer: 351-35-9
EINECS: 206-511-7