(α,α,α-Trifluor-2-tolyl)eddikesyre 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-(Trifluoromethyl)phenylacetic acid, (2-(Trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
PC7698-5G PC7698-1G PC7698-10G
APOSPC7698-5GEA 164 DKK
APOSPC7698-5G APOSPC7698-1G APOSPC7698-10G
(α,α,α-Trifluor-2-tolyl)eddikesyre 98%
(α,α,α-Trifluor-2-tolyl)eddikesyre
Formel: F₃CC₆H₄CH₂COOH
Molekylvægt: 204.15 g/mol
Kogepunkt: 272
Smeltepunkt: 99…102 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004327
CAS-nummer: 3038-48-0
EINECS: 221-240-4