(3-(Trifluoromethyl)phenoxy)acetonitrile 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC7696-1G PC7696-5G PC7696-10G
APOSPC7696-1GEA 164 DKK
APOSPC7696-1G APOSPC7696-5G APOSPC7696-10G
(3-(Trifluoromethyl)phenoxy)acetonitrile 97%
(3-(Trifluoromethyl)phenoxy)acetonitrile
Formel: C₉H₆F₃NO
Kogepunkt: 82…84 °C/0,5mmHg
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 2145-31-5
UN nummer: 3276
ADR: 6.1,III