(4-(Trifluormethyl)phenyl)(hydroxy)eddikkesyre 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (±)-4-(Trifluoromethyl)phenylglycolic acid, 2-Hydroxy-2-(4-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
PC7687-5G PC7687-1G PC7687-25G
APOSPC7687-5GEA 712 DKK
APOSPC7687-5G APOSPC7687-1G APOSPC7687-25G
(4-(Trifluormethyl)phenyl)(hydroxy)eddikkesyre 98%
(4-(Trifluormethyl)phenyl)(hydroxy)eddikkesyre
Formel: C₉H₇F₃O₃
Molekylvægt: 220.15 g/mol
Kogepunkt: 314
Smeltepunkt: 130…132 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009724
CAS-nummer: 395-35-7
EINECS: 206-900-1