(Trifluoromethyl)maleic anhydride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC7686-25G PC7686-50G PC7686-5G PC7686-1G
APOSPC7686-25GEA 2840 DKK
APOSPC7686-25G APOSPC7686-50G APOSPC7686-5G APOSPC7686-1G
(Trifluoromethyl)maleic anhydride 97%
(Trifluoromethyl)maleic anhydride
Formel: C₅HF₃O₃
Kogepunkt: 93 °C/65mmHg
Flammepunkt: 37 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00153287
CAS-nummer: 700-27-6
UN nummer: 3265
ADR: 8,III