5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-ylamidoxime 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 5-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxamide oxime
PC7685-1G PC7685-5G
APOSPC7685-1GEA 1640 DKK
APOSPC7685-1G APOSPC7685-5G
5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-ylamidoxime 95+%
5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-ylamidoxime
Formel: C₇H₆F₃N₃O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00205809
CAS-nummer: 175277-44-8