2-Difluoromethyl-1H-benzoimidazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC7676-1G PC7676-25G PC7676-5G
APOSPC7676-1GEA 0 DKK
APOSPC7676-1G APOSPC7676-25G APOSPC7676-5G
2-Difluoromethyl-1H-benzoimidazole
2-Difluoromethyl-1H-benzoimidazole
Formel: C₈H₆F₂N₂
Smeltepunkt: 155…157 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00463015
CAS-nummer: 705-09-9