3,3,3-Trifluoro-2-hydroxy-2-methylpropionic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 3,3,3-Trifluoro-2-hydroxyisobutyric Acid, 3,3,3-Trifluoro-2-hydroxy-2-methylpropanoic acid, 2-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)propionic Acid
PC7674-25G PC7674-1G PC7674-5G
APOSPC7674-25GEA 2730 DKK
APOSPC7674-25G APOSPC7674-1G APOSPC7674-5G
3,3,3-Trifluoro-2-hydroxy-2-methylpropionic acid 97%
3,3,3-Trifluoro-2-hydroxy-2-methylpropionic acid
Formel: C₄H₅F₃O₃
Kogepunkt: 189 °C
Smeltepunkt: 85 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00190646
CAS-nummer: 374-35-6
UN nummer: 3261
ADR: 8,III