4-(Trifluoromethyl)cyclohexanone 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC7668N-1G PC7668N-5G PC7668N-100MG
APOSPC7668N-1GEA 709 DKK
APOSPC7668N-1G APOSPC7668N-5G APOSPC7668N-100MG
4-(Trifluoromethyl)cyclohexanone 97%
4-(Trifluoromethyl)cyclohexanone
Formel: C₇H₉F₃O
Kogepunkt: 67…68 °C/16mmHg
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00102145
CAS-nummer: 75091-99-5
UN nummer: 1224
ADR: 3,III