3-(Trifluoromethyl)cyclohexanone 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC7668M-1G PC7668M-5G
APOSPC7668M-1GEA 752 DKK
APOSPC7668M-1G APOSPC7668M-5G
3-(Trifluoromethyl)cyclohexanone 97%
3-(Trifluoromethyl)cyclohexanone
Formel: C₇H₉F₃O
Kogepunkt: 177…179 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00034662
CAS-nummer: 585-36-4