1-(5-Trifluoromethyl-2-pyridyl)-1H-pyrazole-4-sulphonyl chloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC7666-1G PC7666-100MG
APOSPC7666-1GEA 872 DKK
APOSPC7666-1G APOSPC7666-100MG
1-(5-Trifluoromethyl-2-pyridyl)-1H-pyrazole-4-sulphonyl chloride
1-(5-Trifluoromethyl-2-pyridyl)-1H-pyrazole-4-sulphonyl chloride
Formel: C₉H₅ClF₃N₃O₂S
Smeltepunkt: 87…89 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08689729
CAS-nummer: 1006441-36-6
UN nummer: 3261
ADR: 8,III