4-(Trifluormethyl)kanelsyre 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: trans-4-(Trifluoromethyl)cinnamic acid
PC7664-100G PC7664-25G PC7664-500G
APOSPC7664-100GEA 556 DKK
APOSPC7664-100G APOSPC7664-25G APOSPC7664-500G
4-(Trifluormethyl)kanelsyre 98%
4-(Trifluormethyl)kanelsyre
Formel: C₁₀H₇F₃O₂
Molekylvægt: 216.16 g/mol
Smeltepunkt: 230…234 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002696
CAS-nummer: 16642-92-5