3-(Trifluormethyl)kanelsyre 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-(3-(Trifluoromethyl)phenyl)acrylic acid
PC7663-100G PC7663-25G
APOSPC7663-100GEA 545 DKK
APOSPC7663-100G APOSPC7663-25G
3-(Trifluormethyl)kanelsyre 98%
3-(Trifluormethyl)kanelsyre
Formel: C₁₀H₇F₃O₂
Molekylvægt: 216.16 g/mol
Kogepunkt: 292
Smeltepunkt: 132…136 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004393
CAS-nummer: 779-89-5