1-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]tetrahydro-2H-imidazol-2-one
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]imidazolidin-2-one
PC7661-1G PC7661-5G
APOSPC7661-1GEA 164 DKK
APOSPC7661-1G APOSPC7661-5G
1-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]tetrahydro-2H-imidazol-2-one
1-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]tetrahydro-2H-imidazol-2-one
Formel: C₁₀H₉F₃N₂O₂
Molekylvægt: 246.19 g/mol
Smeltepunkt: 145…146 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08689725
CAS-nummer: 162748-20-1