2-Brom-6-(trifluormethyl)pyridin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC7657-100G PC7657-25G PC7657-5G
APOSPC7657-100GEA 2780 DKK
APOSPC7657-100G APOSPC7657-25G APOSPC7657-5G
2-Brom-6-(trifluormethyl)pyridin 98%
2-Bromo-6-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₃BrF₃N
Molekylvægt: 226 g/mol
Kogepunkt: 78…79 °C/14mmHg
Smeltepunkt: 48…52 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00153087
CAS-nummer: 189278-27-1
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III