2,3,5-Trifluorbenzylbromid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: α-Bromo-2,3,5-trifluorotoluene
PC7654-1G PC7654-250MG
APOSPC7654-1GEA 818 DKK
APOSPC7654-1G APOSPC7654-250MG
2,3,5-Trifluorbenzylbromid 97%
2,3,5-Trifluorbenzylbromid
Formel: C₇H₄BrF₃
Molekylvægt: 225.01 g/mol
Kogepunkt: 182
Smeltepunkt: 21
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00083543
CAS-nummer: 226717-83-5
UN nummer: 3265
ADR: 8 II