1-Fluoro-4-(4-iodophenoxy)benzene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC7649-1G PC7649-5G
APOSPC7649-1GEA 933 DKK
APOSPC7649-1G APOSPC7649-5G
1-Fluoro-4-(4-iodophenoxy)benzene
1-Fluoro-4-(4-iodophenoxy)benzene
Formel: C₁₂H₈FIO
Smeltepunkt: 45…46 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD07368761
CAS-nummer: 886762-45-4