6-Bromo-3-chloro-2,4-difluoroaniline 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC7648-1G PC7648-5G
APOSPC7648-1GEA 523 DKK
APOSPC7648-1G APOSPC7648-5G
6-Bromo-3-chloro-2,4-difluoroaniline 97%
6-Bromo-3-chloro-2,4-difluoroaniline
Formel: C₆H₃BrClF₂N
Molekylvægt: 242.46 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00143495
CAS-nummer: 201849-12-9