Methyl-3-amino-4-fluorobenzoate 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Methyl 3-amino-4-fluorobenzoate
PC7646-1G PC7646-25G PC7646-5G
APOSPC7646-1GEA 164 DKK
APOSPC7646-1G APOSPC7646-25G APOSPC7646-5G
Methyl-3-amino-4-fluorobenzoate 99%
Methyl-3-amino-4-fluorobenzoate
Formel: C₈H₈FNO₂
Molekylvægt: 169.1500 g/mol
Smeltepunkt: 66…69 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD08689743
CAS-nummer: 369-26-6