5-Fluoro-2-methylindole 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC7645-5G PC7645-1G
APOSPC7645-5GEA 175 DKK
APOSPC7645-5G APOSPC7645-1G
5-Fluoro-2-methylindole 97%
5-Fluoro-2-methylindole
Formel: C9H8FN
Molekylvægt: 149.17 g/mol
Kogepunkt: 112…120 °C/0.1mmHg
Smeltepunkt: 97…101 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD02093649
CAS-nummer: 399-72-4