4-Brom-5-Fluor-2-nitrotoluen 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC7643-25G PC7643-5G PC7643-100G
APOSPC7643-25GEA 349 DKK
APOSPC7643-25G APOSPC7643-5G APOSPC7643-100G
4-Brom-5-Fluor-2-nitrotoluen 99%
4-Brom-5-Fluor-2-nitrotoluen
Formel: C₇H₅BrFNO₂
Smeltepunkt: 59…63 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04039299
CAS-nummer: 224185-19-7