N-Methoxy-N-methyl-4-(trifluoromethyl)benzenecarboxamide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: N-Methoxy-N-methyl-4-(trifluoromethyl)benzamide
PC7639-1G PC7639-5G
APOSPC7639-1GEA 933 DKK
APOSPC7639-1G APOSPC7639-5G
N-Methoxy-N-methyl-4-(trifluoromethyl)benzenecarboxamide
N-Methoxy-N-methyl-4-(trifluoromethyl)benzenecarboxamide
Formel: C₁₀H₁₀F₃NO₂
Molekylvægt: 233.19 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08689795
CAS-nummer: 116332-61-7