Benzyl chlorofluoroacetate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC7636-1G PC7636-5G PC7636-25G
APOSPC7636-1GEA 2110 DKK
APOSPC7636-1G APOSPC7636-5G APOSPC7636-25G
Benzyl chlorofluoroacetate 97%
Benzyl chlorofluoroacetate
Formel: C₉H₈ClFO₂
Molekylvægt: 202.61 g/mol
Kogepunkt: 125…126 °C/15mmHg
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01862039
CAS-nummer: 243659-11-2