3-(Trifluormethyl)benzyl mercaptan, Technical Grade
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-(Trifluoromethyl)benzylthiol
PC7634-10G PC7634-25G PC7634-1G
APOSPC7634-10GEA 763 DKK
APOSPC7634-10G APOSPC7634-25G APOSPC7634-1G
3-(Trifluormethyl)benzyl mercaptan, Technical Grade
3-(Trifluormethyl)benzyl mercaptan
Formel: C₈H₇F₃S
Kogepunkt: 75…77 °C/5mmHg
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00042435
CAS-nummer: 25697-55-6
UN nummer: 2810
ADR: 6.1,III