4-(Trifluormethyl)benzylchlorid 98%

Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

Farlig

Synonymer: 4-(Chloromethyl)benzotrifluoride, 1-(Chloromethyl)-4-(trifluoromethyl)benzene, 1-(Chlormethyl)-4-(trifluormethyl)benzene, 4-(Trifluoromethyl)benzyl chloride

PC7633G-25G PC7633G-5G
APOSPC7633G-25GEA 284 DKK
APOSPC7633G-25G APOSPC7633G-5G
4-(Trifluormethyl)benzylchlorid 98%
4-(Trifluormethyl)benzylchlorid
Formel: C₈H₆ClF₃
Molekylvægt: 194.58 g/mol
Kogepunkt: 68 °C/12mmHg
Smeltepunkt: 19 °C
Massefylde: 1.315 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 74 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00040772
CAS-nummer: 939-99-1
UN nummer: 3265
ADR: 8 II

Bestil nu


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR