3-(Trifluormethyl)benzylchlorid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 3-(Trifluoromethyl)benzyl chloride, 3-(Chloromethyl)benzotrifluoride, 1-(Chloromethyl)-3-(trifluoromethyl)benzene
PC7633F-25G PC7633F-100G PC7633F-500G
APOSPC7633F-25GEA 197 DKK
APOSPC7633F-25G APOSPC7633F-100G APOSPC7633F-500G
3-(Trifluormethyl)benzylchlorid 98%
3-(Trifluormethyl)benzylchlorid
Derivitising agent for detection of ethyleneurea by electron-capture G.C.
Formel: C₈H₆ClF₃
Molekylvægt: 194.58 g/mol
Kogepunkt: 68…70 °C/12mmHg
Massefylde: 1.254 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 48 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000908
CAS-nummer: 705-29-3
EINECS: 211-884-4
UN nummer: 2920
ADR: 8+3 II