2-(Trifluormethyl)benzylchlorid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-(Chloromethyl)benzotrifluoride, 1-(Chloromethyl)-2-(trifluoromethyl)benzene, 1-(Chlormethyl)-2-(trifluormethyl)benzene, 2-(Trifluoromethyl)benzyl chloride
PC7633E-100G PC7633E-25G PC7633E-5G
APOSPC7633E-100GEA 872 DKK
APOSPC7633E-100G APOSPC7633E-25G APOSPC7633E-5G
2-(Trifluormethyl)benzylchlorid 97%
2-(Trifluormethyl)benzylchlorid
Formel: C₈H₆ClF₃
Molekylvægt: 194.58 g/mol
Kogepunkt: 67…68 °C/12mmHg
Massefylde: 1.337 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 70 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009920
CAS-nummer: 21742-00-7
EINECS: 244-560-6
UN nummer: 3265
ADR: 8 III