α'-Brom-α,α,α-trifluor-o-xylen 98%

Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

Farlig

PC7631-100G PC7631-25G PC7631-5G
APOSPC7631-100GEA 741 DKK
APOSPC7631-100G APOSPC7631-25G APOSPC7631-5G
α'-Brom-α,α,α-trifluor-o-xylen 98%
α'-Brom-α,α,α-trifluor-o-xylen
Formel: C₈H₆BrF₃
Kogepunkt: 70…72 °C/7mmHg
Smeltepunkt: 27…30 °C
Massefylde: 1,571 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 83 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00013558
CAS-nummer: 395-44-8
EINECS: 206-901-7
UN nummer: 3261
ADR: 8,II

Bestil nu


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR