4-(Trifluormethyl)benzylamin 94%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC7630-25G PC7630-100G
APOSPC7630-25GEA 240 DKK
APOSPC7630-25G APOSPC7630-100G
4-(Trifluormethyl)benzylamin 94%
4-(Trifluormethyl)benzylamin
Formel: C₈H₈F₃N
Molekylvægt: 175.15 g/mol
Kogepunkt: 80…82 °C/15mmHg
Massefylde: 1.229 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 75 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010220
CAS-nummer: 3300-51-4
EINECS: 221-971-9
UN nummer: 2735
ADR: 8 III