3-(Trifluormethyl)benzylamin 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC7629-100G PC7629-25G PC7629-5G
APOSPC7629-100GEA 1210 DKK
APOSPC7629-100G APOSPC7629-25G APOSPC7629-5G
3-(Trifluormethyl)benzylamin 97%
3-(Trifluormethyl)benzylamin
Formel: C₈H₈F₃N
Molekylvægt: 175.15 g/mol
Kogepunkt: 93…97 °C/28mmHg
Massefylde: 1.222 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 71 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008117
CAS-nummer: 2740-83-2
UN nummer: 2735
ADR: 8 III