2-(Trifluormethyl)benzylamin
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: (2-(Trifluoromethyl)phenyl)methanamine
PC7628-100G PC7628-25G PC7628-5G
APOSPC7628-100GEA 1950 DKK
APOSPC7628-100G APOSPC7628-25G APOSPC7628-5G
2-(Trifluormethyl)benzylamin
2-(Trifluormethyl)benzylamin
Formel: C₈H₈F₃N
Molekylvægt: 175.15 g/mol
Kogepunkt: 108…110 °C/64mmHg
Massefylde: 1.249 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 69 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010297
CAS-nummer: 3048-01-9
EINECS: 221-258-2
UN nummer: 2735
ADR: 8 III