4-(Trifluoromethyl)benzyl alkohol 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC7627-25G PC7627-5G PC7627-1G
APOSPC7627-25GEA 710 DKK
APOSPC7627-25G APOSPC7627-5G APOSPC7627-1G
4-(Trifluoromethyl)benzyl alkohol 96%
4-(Trifluoromethyl)benzyl alkohol
Formel: C₈H₇F₃O
Kogepunkt: 78…80 °C/4mmHg
Smeltepunkt: 18…20 °C
Massefylde: 1,286 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 101 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004661
CAS-nummer: 349-95-1
EINECS: 206-494-6