3-(Trifluormethyl)benzylalkohol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (3-(Trifluoromethyl)phenyl)methanol, 3-(Hydroxymethyl)benzotrifluoride
PC7626-100G PC7626-25G PC7626-5G
APOSPC7626-100GEA 481 DKK
APOSPC7626-100G APOSPC7626-25G APOSPC7626-5G
3-(Trifluormethyl)benzylalkohol 97%
3-(Trifluormethyl)benzylalkohol
Formel: C₈H₇F₃O
Molekylvægt: 176.14 g/mol
Kogepunkt: 79…80 °C/3mmHg
Massefylde: 1.295 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 84 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004645
CAS-nummer: 349-75-7
EINECS: 206-489-9