2-(Trifluormethyl)benzylalkohol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-(Hydroxymethyl)benzotrifluoride, (2-(Trifluoromethyl)phenyl)methanol
PC7625-100G PC7625-25G PC7625-500G
APOSPC7625-100GEA 371 DKK
APOSPC7625-100G APOSPC7625-25G APOSPC7625-500G
2-(Trifluormethyl)benzylalkohol 97%
2-(Trifluormethyl)benzylalkohol
Formel: C₈H₇F₃O
Molekylvægt: 176.14 g/mol
Kogepunkt: 90 °C/20 mmHg
Smeltepunkt: 4
Massefylde: 1.326 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 92 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004621
CAS-nummer: 346-06-5
EINECS: 206-467-9