2,6-Difluoro-N-methoxy-N-methylbenzenecarboxamide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC7619-1G PC7619-5G PC7619-250MG
APOSPC7619-1GEA 1400 DKK
APOSPC7619-1G APOSPC7619-5G APOSPC7619-250MG
2,6-Difluoro-N-methoxy-N-methylbenzenecarboxamide
2,6-Difluoro-N-methoxy-N-methylbenzenecarboxamide
Formel: C₉H₉F₂NO₂
Smeltepunkt: 52…54 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08689758
CAS-nummer: 937601-82-6