1H,1H,8H,8H-Octafluoro-3,6-dioxaoctane-1,8-diol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC7617-25G
APOSPC7617-25GEA 1260 DKK
APOSPC7617-25G
1H,1H,8H,8H-Octafluoro-3,6-dioxaoctane-1,8-diol
1H,1H,8H,8H-Octafluoro-3,6-dioxaoctane-1,8-diol
Formel: C₆H₆F₈O₄
Kogepunkt: 103 °C/1,3mmHg
Smeltepunkt: 67…68 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03094435
CAS-nummer: 129301-42-4