2,4-Difluoro-5-methoxyaniline 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC7611-1G PC7611-500MG PC7611-5G
APOSPC7611-1GEA 2600 DKK
APOSPC7611-1G APOSPC7611-500MG APOSPC7611-5G
2,4-Difluoro-5-methoxyaniline 99%
2,4-Difluoro-5-methoxyaniline
Formel: C₇H₇NOF₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD08689699
CAS-nummer: 98446-51-6