4-(Trifluormethyl)benzoesyrechlorid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 4-(Trifluoromethyl)benzoyl chloride, 4-(Trifluoromethyl)benzoylchloride, 4-(Trifluoromethyl)benzene-1-carbonyl chloride
PC7610-100G PC7610-25G
APOSPC7610-100GEA 610 DKK
APOSPC7610-100G APOSPC7610-25G
4-(Trifluormethyl)benzoesyrechlorid 97%
4-(Trifluormethyl)benzoesyrechlorid
Formel: C₈H₄ClF₃O
Kogepunkt: 188…190 °C
Smeltepunkt: –3 °C
Massefylde: 1,404 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 78 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000694
CAS-nummer: 329-15-7
EINECS: 206-342-9
UN nummer: 3265
ADR: 8,II