N-(2-Chloroethyl)-N'-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]urea
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC7606-10G
PC7606-1G
PC7606-5G
APOSPC7606-10GEA
10110
DKK
APOSPC7606-10G
APOSPC7606-1G
APOSPC7606-5G
N-(2-Chloroethyl)-N'-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]urea
N-(2-Chloroethyl)-N'-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]urea
Formel:
C₁₀H₁₀ClF₃N₂O₂ Smeltepunkt: 121…123 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD08689716 CAS-nummer: 937601-75-7 |